Kluczowe dokumenty
293768
1-Methyluracil
99%
Synonim(y):
1-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
mp
236-238 °C (lit.)
rozpuszczalność
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
CN1C=CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-4(8)6-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,6,8,9)
Klucz InChI
XBCXJKGHPABGSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-metylouracyl ma szczególne znaczenie w biochemii, ponieważ uracyl przyłącza rybozę w kwasie rybonukleinowym (RNA) dokładnie przy atomie N1. Tworzenie kompleksów wiązań H między 1-metylouracylem i glicyną zostało zbadane za pomocą obliczeń teoretycznych i spektroskopii FT-IR w matrycach Ar. Tworzy kompleksy 1:1 z 9-etylo-8-bromo-2,6-diaminopuryną, a struktura kompleksu została określona metodami trójwymiarowej dyfrakcji rentgenowskiej.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Marek Boczar et al.
The Journal of chemical physics, 128(16), 164506-164506 (2008-05-02)
Theoretical simulation of the band shape and fine structure of the N-H(D) stretching band is presented for 1-methyluracil and its deuterated derivative taking into account anharmonic coupling between the high-frequency N-H(D) stretching and the low-frequency N...O stretching vibrations, resonance interaction
L F Sukhodub et al.
Biofizika, 34(2), 181-186 (1989-03-01)
The hydration of nucleotide bases of m9Ade(A), m1Ura(U) and a complementary pair A.U was studied by field ionization mass-spectrometry at room and low (170 K) temperatures in vacuum. Enthalpies of A.U-pair formation and its monohydrate A.U(H2O) were measured using temperature
W T Klooster et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 48 ( Pt 2), 217-227 (1992-04-01)
1-Methyluracil (1-methyl-2,4-dioxopyrimidine), C5H6-N2O2, M(r) = 126.12, orthorhombic, Ibam, a = 13.188 (6), b = 13.175 (5), c = 6.214 (3) A, V = 1079.7 (8) A3, Z = 8, Dx = 1.552 g cm-3, lambda (Mo K alpha) = 0.7107
A Leś et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 15(4), 703-715 (1998-03-26)
Theoretical quantum mechanical ab initio Hartree-Fock calculations on molecular systems, modeling processes related to the specificity of thymidylate synthase inactivation are reported. We considered several steps of the methylation of the substrate dUMP and 4- or 5-mono- and 4,5-bisubstituted dUMP
Natalja Vogt et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(44), 11374-11381 (2013-10-31)
As far as fundamental knowledge is concerned, the methyl derivatives of uracil can be considered as the simplest objects for studying the structural effects due to the substitution in the pyrimidyne nucleobases. From this point of view, 1-methyluracil is of