Kluczowe dokumenty
HPA013149
Sigma-Aldrich
Anti-SPTBN1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Beta-II spectrin, Anti-Fodrin beta chain, Anti-Spectrin beta chain, brain 1, Anti-Spectrin, non-erythroid beta chain 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SLLHQFQADADDIDAWMLDILKIVSSSDVGHDEYSTQSLVKKHKDVAEEIANYRPTLDTLHEQASALPQEHAESPDVRGRLSGIEERYKEVAELTRLRKQALQDTLALYKMFSEADACELWIDEKE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPTBN1(6711)
Opis ogólny
Gen SPTBN1 (Spectrin β chain, non-erythrocytic 1) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2. Spektryny należą do nadrodziny białek zwanych białkami sieciującymi F-aktynę, które funkcjonują jako białka rusztowania dla sortowania białek, adhezji komórek i migracji. Są one również zaangażowane w sygnalizację TGF-β.
Immunogen
Spectrin beta chain, brain 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SPTBN1 antibody produced in rabbit has been used in the study of protein profiling to identify differential abundance in plasma samples of osteoporosis patients when compared to matched healthy controls using the suspension bead array approach.
Anti-SPTBN1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen SPTBN1 (Spectrin β chain, non-erythrocytic 1) koduje białko cytoszkieletu, które oddziałuje z α-synukleiną i moduluje wzrost neurytów. Jego nadekspresja prowadzi do nadmiernego tworzenia neurytów z ciał komórek neuronów dopaminergicznych. SPTBN1 może funkcjonować jako supresor nowotworu, a jego zmniejszona ekspresja została skorelowana ze zmniejszoną przeżywalnością pacjentów z rakiem trzustki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71563
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francis H Grand et al.
Experimental hematology, 35(11), 1723-1727 (2007-09-04)
To determine the consequences and significance of an acquired 46XX,t(2;13;2;21)(p13;q12;q33;q11.2) in atypical chronic myeloid leukemia (aCML). Translocation breakpoints were identified by fluorescence in situ hybridization and a novel fusion gene identified by rapid amplification of cDNA ends polymerase chain reaction.
Ulrika Qundos et al.
Proteomics. Clinical applications, 10(6), 681-690 (2015-02-18)
Affinity proteomic approaches by antibody bead arrays enable multiplexed analysis of proteins in body fluids. In the presented study, we investigated blood plasma within osteoporosis to discovery differential protein profiles and to propose novel biomarkers candidates for subsequent studies. Starting
Hak Joo Lee et al.
Biochemical and biophysical research communications, 424(3), 497-502 (2012-07-10)
α-Synuclein is the major component of Lewy bodies and Lewy neurites, the pathological hallmarks of surviving neuronal cells in Parkinson's disease patients. However, the physiological role played by α-synuclein remains unclear. In this study, spectrin beta non-erythrocyte 1 (SPTBN1) interacted
Xiaohua Jiang et al.
Histology and histopathology, 25(12), 1497-1506 (2010-10-05)
Spectrins are members of the superfamily of F-actin cross linking proteins that are important as scaffolding proteins for protein sorting, cell adhesion, and migration. In addition, spectrins have been implicated in TGF-beta signaling. The aim of the present study was