Kluczowe dokumenty
MAB13415
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MMP-9, klon GE-213
clone GE-213, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Gelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GE-213, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP9(4318)
Specyficzność
W warunkach nieredukujących rozpoznaje białka o masie 92 kDa i 86 kDa, które są identyfikowane jako pro (utajone) i aktywne formy metaloproteinazy macierzy-9 (MMP-9; znanej również jako 92 kDa i kolagenaza IV lub żelatynaza B) ludzkiej MMP-9. MAB13415 reaguje z kompleksem (~200 kDa) MMP-9 i tkankowego inhibitora metaloproteinaz-1 (TIMP-1; Nikkari i in., 1996). Nie wykazuje reakcji krzyżowej z pro i aktywnymi formami MMP-2 (Nikkari i in., 1996). Klon GE-213 wykazuje również bardzo niską reaktywność z mysimi białkami MMP-9 metodą western blot, ale przy wystarczająco wysokich stężeniach przeciwciał i antygenu możliwe jest pewne wykrycie. Immunohistochemia myszy nie została przetestowana. Lokalizacja komórkowa: Obwodowa cytoplazmatyczna.
Immunogen
Oczyszczona ludzka żelatynaza B.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MMP-9, klon GE-213 jest przeciwciałem przeciwko MMP-9 do stosowania w IP, WB i IH.
Western Blotting (nieredukujący; Nikkari et al., 1996) (Użyj Ab w stężeniu 1μg/mL przez 2 godziny w RT)
Immunohistochemia (zamrożone utrwalone acetonem; Hurskainen, 1996): 1:100 przez 30 minut w temperaturze pokojowej
Immunoprecypitacja: 2-5 μg/mg lizatu białkowego (użyj białka G do wytrącenia kompleksu immunologicznego).
Hamowanie aktywności MMP-9: 2-4 μg/ml (Visscher, 1994)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
MMPs & TIMPs
Powiązanie
Zastępuje: 04-1150
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczony z płynu puchlinowego za pomocą chromatografii białka G. Płyn w 10 mM PBS, pH 7,4, z 0,2% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Podczas transportu niewielkie ilości produktu mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku produktów o objętości 200 μl lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.
Komentarz do analizy
Kontrola
KONTROLA POZYTYWNA: Kolumny cytotrofoblastyczne, śródbłonkowe i fibroblastyczne komórki zrębowe kosmków oraz duże zdziesiątkowane komórki błony płodowej w łożysku (Hurskainen i wsp., 1996). Makrofagi w tętnicach (Nikkari i in., 1996) oraz fibroblasty, komórki śródbłonka i komórki nowotworowe w raku piersi (Soini i in., 1994; Visscher i in., 1994). Kondycjonowana pożywka bez surowicy z (traktowanych deksametazonem) ludzkich komórek włókniakomięsaka HT-10801 (Nikkari i wsp., 1996) lub komórek śródbłonka HUVEC4 (Schnaper i wsp., 1993).
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Manufactured by Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zymographic analyses and measurement of matrix metalloproteinase-2 and -9 in nipple aspirate fluids.
Ferdinando Mannello et al.
Clinical chemistry, 49(9), 1546-1550 (2003-08-21)
Intraplaque MMP-8 levels are increased in asymptomatic patients with carotid plaque progression on ultrasound.
Marta Miguel Turu, Jerzy Krupinski, Esther Catena, Ana Rosell, Joan Montaner et al.
Atherosclerosis null
Enhanced expression of tissue inhibitor of metalloproteinase-2 (TIMP-2) in the stroma of breast carcinomas correlates with tumor recurrence.
Visscher, D W, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 59, 339-344 (1994)
Tumor-specific urinary matrix metalloproteinase fingerprinting: identification of high molecular weight urinary matrix metalloproteinase species.
Roy, R; Louis, G; Loughlin, KR; Wiederschain, D; Kilroy, SM; Lamb, CC; Zurakowski, D; Moses, MA
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Jerzy Krupinski et al.
Vascular health and risk management, 3(4), 405-412 (2007-11-01)
Advanced atherogenesis is characterized by the presence of markers of enhanced prothrombotic capacity, attenuated fibrinolysis, and by clinical conditions associated with defective coagulation. Diabetes may be associated with enhanced lesion instability and atherosclerotic plaque rupture. Plaques obtained from 206 patients