Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA007927
Sigma-Aldrich
Anti-SPTAN1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Alpha-II spectrin, Anti-Fodrin alpha chain, Anti-Spectrin alpha chain, brain, Anti-Spectrin, non-erythroid alpha chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
HQEFKSCLRSLGYDLPMVEEGEPDPEFEAILDTVDPNRDGHVSLQEYMAFMISRETENVKSSEEIESAFRALSSEGKPYVTKEELYQNLTREQADYCVSHMKPYVDGKGRELPTAFDYVEFTRSLF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPTAN1(6709)
Powiązane kategorie
Immunogen
Spectrin alpha chain, brain recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen SPTAN1 (spektryna, α, nieerytrocytarna 1) koduje spektrynę alfa, która ulega ekspresji wyłącznie w komórkach nieerytrocytarnych. Koduje filamentowe białko cytoszkieletu, które bierze udział w regulacji stabilności struktury aksonalnej. Gen jest mapowany na ludzki chromosom 9q34.11, region obejmujący geny STXBP1, SPTAN1, ENG i TOR1A. Delecje w tym regionie mają wielkość od 67kb do 2,8Mb. Delecje w genie SPTAN1 są związane z wczesną encefalopatią padaczkową niemowląt, skurczami niemowląt, niepełnosprawnością intelektualną i hipomielinizacją. Defekty tego genu mogą również powodować zespół Westa o wczesnym początku z rozległym zmniejszeniem objętości mózgu i dyskami optycznymi podobnymi do kolobomy. Stwierdzono, że kodowane białko ulega ekspresji w siatkówce i mózgu płodu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71129
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karin Writzl et al.
Epilepsia, 53(6), e106-e110 (2012-03-21)
Recent study has shown that mutations in the alpha-II-spectrin (SPTAN1) gene cause early onset intractable seizures, severe developmental delay, diffuse hypomyelination, and widespread brain atrophy. We report a Slovene girl with hypotonia, lack of visual attention, early onset epileptic encephalopathy
Ian M Campbell et al.
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics, 14(10), 868-876 (2012-06-23)
A number of genes in the 9q34.11 region may be haploinsufficient. However, studies analyzing genotype-phenotype correlations of deletions encompassing multiple dosage-sensitive genes in the region are lacking. We mapped breakpoints of 10 patients with 9q34.11 deletions using high-resolution 9q34-specific array
Fadi F Hamdan et al.
European journal of human genetics : EJHG, 20(7), 796-800 (2012-01-20)
Heterozygous in-frame mutations (p.E2207del and p.R2308_M2309dup) in the α-II subunit of spectrin (SPTAN1) were recently identified in two patients with intellectual disability (ID), infantile spasms (IS), hypomyelination, and brain atrophy. These mutations affected the C-terminal domain of the protein, which