Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA008237
Sigma-Aldrich
Anti-OXSR1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Oxidative stress-responsive 1 protein antibody produced in rabbit, Anti-Serine/threonine-protein kinase OSR1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
FDEESEEGKAAISQLRSPRVKESISNSELFPTTDPVGTLLQVPEQISAHLPQPAGQIATQPTQVSLPPTAEPAKTAQALSSGSGSQETKIPISLVLRLRNSKKELNDIRFE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OXSR1(9943)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oxidative stress responsive 1 (OXSR1) to białko o masie 58 kDa i 527 aminokwasach. Należy do rodziny białek Ste20p, które są kinazami serynowo-treoninowo-białkowymi. OXSR1 ulega ekspresji w tkankach ssaków i liniach komórkowych.
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase OSR1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Oxidative stress responsive 1 (OXSR1) fosforyluje resztę treoniny-84 w amino-końcowej domenie regulatorowej kinazy białkowej aktywowanej p21 (PAK1), modulując w ten sposób wrażliwość białka G PAK1. Reguluje również i moduluje aktywność PAK2 i PAK3. Koniec karboksylowy OXSR1 wiąże się z gelsoliną, białkiem wiążącym aktynę. Wiąże się z rosnącymi końcami filamentów aktynowych i nukleuje montaż aktyny. W ten sposób OXSR1 reguluje cytoszkielet aktyny. Oddziałuje również z trzema członkami rodziny RELT (receptor wyrażany w tkankach limfoidalnych), RELT, RELL2 (białko podobne do RELT 2) i RELL1, które są zaangażowane w szlak receptora czynnika martwicy nowotworów (TNF) i fosforyluje je.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71456
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 279(12), 11129-11136 (2004-01-07)
In examining the protein kinase components of mitogen-activated protein (MAP) kinase (MAPK) cascades that regulate the c-Jun N-terminal kinase (JNK) in Drosophila S2 cells, we previously found that distinct upstream kinases were involved in responses to sorbitol and lipopolysaccharide. Here
John K Cusick et al.
Biochemical and biophysical research communications, 340(2), 535-543 (2006-01-04)
RELL1 and RELL2 are two newly identified RELT homologues that bind to the TNF receptor family member RELT. The expression of RELL1 at the mRNA level is ubiquitous, whereas expression of RELL2 mRNA is more restricted to particular tissues. RELT
Charlotte Stadler et al.
Journal of proteomics, 75(7), 2236-2251 (2012-03-01)
We have developed a platform for validation of antibody binding and protein subcellular localization data obtained from immunofluorescence using siRNA technology combined with automated confocal microscopy and image analysis. By combining the siRNA technology with automated sample preparation, automated imaging
Koji Otani et al.
The Journal of pathology, 234(3), 302-315 (2014-06-17)
We report that the odd-skipped related 1 (OSR1) gene encoding a zinc-finger transcription factor was preferentially methylated in gastric cancer by genome-wide methylation screening. OSR1 expression was frequently silenced or down-regulated in gastric cancer cell lines. OSR1 expression was also