Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA011218
Sigma-Aldrich
Anti-CDHR3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AC004836.2, Anti-CDNA FLJ44366 fis, clone TRACH3008629, weakly similar to Cadherin-related tumor suppressor, Anti-CTA-351J1.1, Anti-Hypothetical protein FLJ23834, Anti-NP_689963.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LTQMPKWKESSHQGAAPRRVTAGEGMGSLRSANWEEDELSGKAWAEDAGLGSRNEGGKLGNPKNRNPAFMNRAYPKPHPGK
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDHR3(222256)
Opis ogólny
CDHR3 (cadherin-related family member 3) ma wysoki poziom ekspresji w nabłonku dróg oddechowych.
Immunogen
Cadherin-like protein 28 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CDHR3 (cadherin-related family member 3) jest genem podatności na astmę wczesnodziecięcą. Badania pokazują, że wysoka ekspresja tego białka ułatwia wiązanie i replikację rinowirusa C (RV-C). Wirus ten zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia świszczącego oddechu i zaostrzeń astmy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71898
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Theodor F Griggs et al.
Respiratory research, 18(1), 84-84 (2017-05-06)
The Rhinovirus C (RV-C), first identified in 2006, produce high symptom burdens in children and asthmatics, however, their primary target host cell in the airways remains unknown. Our primary hypotheses were that RV-C target ciliated airway epithelial cells (AECs), and
Klaus Bønnelykke et al.
Nature genetics, 46(1), 51-55 (2013-11-19)
Asthma exacerbations are among the most frequent causes of hospitalization during childhood, but the underlying mechanisms are poorly understood. We performed a genome-wide association study of a specific asthma phenotype characterized by recurrent, severe exacerbations occurring between 2 and 6
Yury A Bochkov et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(17), 5485-5490 (2015-04-08)
Members of rhinovirus C (RV-C) species are more likely to cause wheezing illnesses and asthma exacerbations compared with other rhinoviruses. The cellular receptor for these viruses was heretofore unknown. We report here that expression of human cadherin-related family member 3
Kelly Watters et al.
PLoS pathogens, 14(12), e1007477-e1007477 (2018-12-12)
Viruses in the rhinovirus C species (RV-C) are more likely to cause severe wheezing illnesses and asthma exacerbations in children than related isolates of the RV-A or RV-B. The RV-C capsid is structurally distinct from other rhinoviruses and does not