Kluczowe dokumenty
SPKGENELC044
Millipore
Spare part, filter mat
W × H × D 89 mm × 89 mm × 10 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
fibrous
Poziom jakości
linia produktu
Mobius®
szer. × wys. × śr.
89 mm × 89 mm × 10 mm
kompatybilność
for use with Mobius®
Opis ogólny
Filtry te są stosowane w systemach BioProcessing do wychwytywania kurzu, brudu i innych cząstek unoszących się w powietrzu. Zapewniają one optymalną wydajność sprzętu.
Ta część zamienna jest wymagana do konserwacji zapobiegawczej niektórych naszych systemów BioProcessing, zaleca się mieć ją w magazynie i wymieniać co 12 miesięcy.
Opakowanie
Opakowanie 5 sztuk
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany