Kluczowe dokumenty
H6886
S-Hexylglutathione
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
S-Hexyl-L-glutathione reduced
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
S-Hexylglutathione,
Próba
>98% (TLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
ligand binding assay: suitable
mp
200-202 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C16H29N3O6S/c1-2-3-4-5-8-26-10-12(15(23)18-9-14(21)22)19-13(20)7-6-11(17)16(24)25/h11-12H,2-10,17H2,1H3,(H,18,23)(H,19,20)(H,21,22)(H,24,25)/t11-,12-/m0/s1
Klucz InChI
HXJDWCWJDCOHDG-RYUDHWBXSA-N
Powiązane kategorie
Amino Acid Sequence
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?