Merck
GW22461F
Sigma-Aldrich
Anti-Interleukin-2 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22461F
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL2(3558)
Opis ogólny
IL2 (interleukina 2) jest cytokiną prozapalną, która jest syntetyzowana głównie przez aktywowane limfocyty T i komórki dendrytyczne (DC). Komórki T działają również jako efektor IL-2, ponieważ zawierają receptor interleukiny 2 (IL2R). Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 4q27 i koduje glikoproteinę o masie cząsteczkowej 14-17 kDa.
Immunogen
Rekombinowana interleukina 2
Sekwencja immunogenu: GI # 28178861, sekwencja 1-153
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw interleukinie-2 wytwarzane u kurcząt jest odpowiednie do produkcji mikrotoroidów sprzężonych z powierzchnią anty-IL2. Nadaje się do pośredniego testu ELISA i analizy Western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Interleukina 2 (IL-2) jest interleukiną i cytokiną sygnalizującą w układzie odpornościowym. Odgrywa ważną rolę w transdukcji sygnału dla biologicznych funkcji IL-2. Wzrost poziomu IL-2 w połączeniu z aktywacją szlaków sygnałowych zależnych od IL-2 może przyczyniać się do patogenezy ogniskowej dysplazji korowej (FCD). Aerozolowa interleukina-2 (IL-2) zwiększa liczbę dożylnie wstrzykniętych ludzkich komórek NK w płucach poprzez stymulację lokalnej proliferacji komórek NK. Wpływ na proliferację komórek NK jest specyficzny dla danego narządu, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do zwalczania przerzutów do płuc.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marta Fichna et al.
Molecular biology reports, 40(12), 6957-6963 (2013-10-25)
Polymorphic variants at the interleukin-2 (IL2) locus affect the risk of several autoimmune disorders. Our aim was to evaluate the association of the four IL2 polymorphisms (rs6822844, rs6534349, rs2069762 and rs3136534) with type 1 diabetes (T1D) in the Polish population
Jipseol Jeong et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 162(3-4), 154-161 (2014-12-03)
Interleukin (IL)-2 and IL-15 receptor β (IL-2/15Rβ, CD122) play important roles in signal transduction for biological functions of IL-2 and IL-15. We found that ducks possess three different IL-2/15Rβ transcripts, a conventional form (duIL-2/15Rβ) and two variants. Comparisons between the
Marcel Joly et al.
Journal of theoretical biology, 335, 57-78 (2013-06-29)
In this paper, we sought to identify the CD4(+) T-cell dynamics in the course of HIV infection in response to continuous and intermittent intravenous courses of interleukin-2 (IL-2), the principal cytokine responsible for progression of CD4(+) T-lymphocytes from the G1
Wei Guo et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 73(3), 206-222 (2014-02-04)
Focal cortical dysplasia (FCD) is a well-known cause of medically intractable epilepsy. To understand the potential role of the inflammatory cytokine interleukin 2 (IL-2) in the pathogenesis of FCD, we investigated the expression patterns of IL-2 and its receptors (IL-2Rs)
Agata Kosmaczewska
International journal of molecular sciences, 15(10), 18574-18592 (2014-10-17)
For many years, the role of interleukin-2 (IL-2) in autoimmune responses was established as a cytokine possessing strong pro-inflammatory activity. Studies of the past few years have changed our knowledge on IL-2 in autoimmune chronic inflammation, suggesting its protective role