Kluczowe dokumenty
SAB2101148
Sigma-Aldrich
Anti-IL15 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-IL-15, Anti-Interleukin 15, Anti-MGC9721
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
13 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, horse, bovine, mouse, pig, human, sheep, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL15(3600)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Interleukina-15 (IL-15), cytokina, należy do rodziny cytokin z wiązką 4α-helisy. Gen IL-15 znajduje się na ludzkim chromosomie 4q31.2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiej IL15
Działania biochem./fizjol.
Interleukina-15 (IL-15) może aktywować rekrutację komórek zapalnych, angiogenezę i syntezę innych cytokin zapalnych. Odgrywa kluczową rolę w progresji, homeostatycznej proliferacji i aktywacji komórek naturalnych zabójców (NK), komórek naturalnych zabójców T (NKT) i śródnabłonkowych limfocytów jelitowych (IEL). IL-15 odgrywa kluczową rolę w homeostatycznej modulacji klastra różnicowania 8 (CD8) komórek T pamięci. IL-15 reguluje ekspresję telomerazy i pomaga w zwiększaniu zdolności proliferacyjnych komórek NK, NKT-podobnych i CD8 T. Mutacja w genie IL-15 powoduje łuszczycę zwykłą.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RISKPHLRSISIQCYLCLLLNSHFLTEAGIHVFILGCFSAGLPKTEANWV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chromosomal assignment and genomic structure of Il15.
Anderson DM
Genomics, 25(3), 701-706 (1995)
Anjali Mishra et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(8), 2044-2050 (2014-04-17)
Interleukin-15 (IL-15) is a proinflammatory cytokine involved in the development, survival, proliferation, and activation of multiple lymphocyte lineages utilizing a variety of signaling pathways. IL-15 utilizes three distinct receptor chains in at least two different combinations to signal and exert
Yan Xia et al.
Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997), 37(5), 257-266 (2014-05-09)
Tumor-targeted cytokines are a new class of pharmaceutical anticancer agents often considered superior to the corresponding unconjugated cytokines for therapeutic purposes. We generated a new fusion protein, dsNKG2D-IL-15, in which double NKG2D extracellular domains were fused to IL-15, in Escherichia
Patricia K A Mongini et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(3), 901-923 (2015-07-03)
Clinical progression of B cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) reflects the clone's Ag receptor (BCR) and involves stroma-dependent B-CLL growth within lymphoid tissue. Uniformly elevated expression of TLR-9, occasional MYD88 mutations, and BCR specificity for DNA or Ags physically linked
Bieke Broux et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(5), 2099-2109 (2015-01-27)
CD4(+)CD28(-) T cells arise through repeated antigenic stimulation and are present in diseased tissues of patients with various autoimmune disorders, including multiple sclerosis (MS). These cells are believed to have cytotoxic properties that contribute to the pathogenic damaging of the