Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB4504269
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-TGF β Receptor II (pSer225/250) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 64 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer225/pSer250)
informacje o genach
human ... TGFBR2(7048)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Receptor 2 transformującego czynnika wzrostu β (TGFBR2) jest kinazą białkową serynowo-treoninową, która należy do podrodziny receptorów TGFβ. Znajduje się na ludzkim chromosomie 3p24.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora TGF beta II wokół miejsca fosforylacji Ser225/250.
Zakres immunogenu: 191-240
Działania biochem./fizjol.
Receptor 2 transformującego czynnika wzrostu β (TGFBR2) odgrywa ważną rolę w transdukcji sygnału skutkującej odpowiedzią mitogenną. Mutacje w TGFBR2 powodują zespół Loeysa-Dietza i zespół Marfana.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arthrogryposis as neonatal presentation of Loeys-Dietz syndrome due to a novel TGFBR2 mutation
Valenzuela I, et al.
European Journal of Medical Genetics, 60(6), 303-307 (2017)
Heterozygous TGFBR2 mutations in Marfan syndrome
Mizuguchi T, et al.
Nature Genetics, 36(8), 855-860 (2004)
TGFBR2-dependent alterations of exosomal cargo and functions in DNA mismatch repair-deficient HCT116 colorectal cancer cells
Fricke F, et al.
Cell communication and signaling : CCS, 15, 14-14 (2017)
Molecular modeling and molecular dynamic simulation of the effects of variants in the TGFBR2 kinase domain as a paradigm for interpretation of variants obtained by next generation sequencing
Zimmermann MT, et al.
PLoS ONE, 12(2), e0170822-e0170822 (2017)