Kluczowe dokumenty
SAB5700772
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TGFB1produkowane u królików
Synonim(y):
CED, DPD1, LAP, TGF-β, TGFB, TGFB1, TGFbeta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.48 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFB1(7040)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny cytokin transformującego czynnika wzrostu beta (TGFB), które są wielofunkcyjnymi peptydami regulującymi proliferację, różnicowanie, adhezję, migrację i inne funkcje w wielu typach komórek. Wiele komórek posiada receptory TGFB, a białko to pozytywnie i negatywnie reguluje wiele innych czynników wzrostu. Wydzielane białko jest rozszczepiane na peptyd związany z latencją (LAP) i dojrzały peptyd TGFB1 i występuje albo w postaci utajonej złożonej z homodimeru TGFB1, homodimeru LAP i utajonego białka wiążącego TGFB1, albo w postaci aktywnej złożonej z homodimeru TGFB1. Dojrzały peptyd może również tworzyć heterodimery z innymi członkami rodziny TGFB. Gen ten jest często regulowany w górę w komórkach nowotworowych, a mutacje w tym genie powodują chorobę Camuratiego-Engelmanna.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 30-280 ludzkiego TGFB1 (NP_000651.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)