Kluczowe dokumenty
SAB5300197
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TGFB1 antibody produced in mouse
clone 4F9C10, ascites fluid
Synonim(y):
CED, DPD1, TGFB, TGFB1, TGFbeta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F9C10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment TGF beta1 wyrażony w E.coli.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko TGF beta1
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu-Cheng Chin et al.
Journal of nanobiotechnology, 20(1), 373-373 (2022-08-12)
The escape of bladder cancer from immunosurveillance causes monotherapy to exhibit poor efficacy; therefore, designing a multifunctional nanoparticle that boosts programmed cell death and immunoactivation has potential as a treatment strategy. Herein, we developed a facile one-pot coprecipitation reaction to
Akrivi Chrysanthopoulou et al.
The Journal of pathology, 233(3), 294-307 (2014-04-18)
Neutrophil activation by inflammatory stimuli and the release of extracellular chromatin structures (neutrophil extracellular traps - NETs) have been implicated in inflammatory disorders. Herein, we demonstrate that NETs released by neutrophils treated either with fibrosis-related agents, such as cigarette smoke
Liqing Xu et al.
Cellular immunology, 290(1), 89-95 (2014-06-21)
Although CD4(+)CD25(+) Treg (Treg) cells are known to modulate NK cell functions, the modulation mechanism of these cells in cord blood has not been fully clarified. The purpose of this study was to clarify the mechanism whereby cord blood Treg
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5300197-100UL4061837598784