Kluczowe dokumenty
SAB2108514
Sigma-Aldrich
Anti-TGFB1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- TGF-beta1, Anti- TGFbeta1, Anti- Tgfb-1, Anti-Tgfb
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_011577
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFB1(21803)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of mouse TGFB1
Działania biochem./fizjol.
Tgfb1 is a multifunctional protein that control proliferation, differentiation, and other functions in many cell types. Many cells synthesize TGFB1 and essentially all of them have specific receptors for this protein. It regulates the actions of many other growth factors and determines a positive or negative direction of their effects. It plays an important role in bone remodelling. It is a potent stimulator of osteoblastic bone formation, causing chemotaxis, proliferation and differentiation in committed osteoblasts.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DTPEWLSFDVTGVVRQWLNQGDGIQGFRFSAHCSCDSKDNKLHVEINGIS
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3