AP106P
Rabbit Anti-Goat IgG Antibody, HRP conjugate
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
Synonim(y):
Goat IgG Detection, Goat IgG Detection Antibody, HRP Rabbit Anti-Goat IgG
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
goat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
1 mg/mL (after reconstitution)
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
1:5,000-1:100,000 dilution can be used.
Immunohistochemistry:
1:500-1:5,000 dilution can be used.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
After reconstitution the product is stable for several weeks at 2-8°C as an undiluted liquid. For extended storage after reconstitution, add an equal volume of glycerol to make a final concentration of 50% glycerol followed by storage at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Please note the concentration of protein (and buffer salts) will decrease to one-half of the original after the addition of glycerol. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
WARNING: Use of sodium azide as a preservative will substantially inhibit the enzyme activity of HRP.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3