AP156P
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Fc, HRP conjugate
0.8 mg/mL, Chemicon®
Synonim(y):
Kozie IgG przeciw królikowi
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
0.8 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Zastosowanie
Immunohistochemistry 1:500 - 1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Postać fizyczna
RECONSTITUTION:
Reconstitute in 2mL deionized water.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3