SRP4639
BMP-13 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CDMP-2, Cartilage-Derived Morphogenetic Protein-2, GDF-6, bone morphogenetic protein 13
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
siła działania
0.5-4 μg/mL ED50 (determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC-5 chondrogenic cells.)
masa cząsteczkowa
~27 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GDF6(392255)