311204
Nᴳ,NG′-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride
≥97% (HPLC), solid, nitric oxide synthesis inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
NG,NG′-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride, SDMA, 2HCl
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
NG,NG′-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride, Cell permeable. Endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in vitro and in vivo. Does not exhibit any significant inhibitory effect on NOS activity.
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white to light yellow
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
NOS in vitro
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Closs, E.I., et al. 1997. Nitric Oxide 1, 65.
Kotani, K., et al. 1992. J. Neurochem.58, 1127.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3