Kluczowe dokumenty
SMB00938
Sigma-Aldrich
Dimetylo-L-arginina
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Dimethyl-L-arginine, (S)-2-Amino-5-(3,3-dimethylguanidino)pentanoic acid, Asymmetric dimethylarginine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
off-white
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC\N=C(\N(C)C)/N)C(=O)O
InChI
1S/C8H18N4O2/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
YDGMGEXADBMOMJ-LURJTMIESA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) jest naturalnie występującym związkiem chemicznym znajdującym się w osoczu krwi. Jest to metaboliczny produkt uboczny ciągłych procesów modyfikacji białek w cytoplazmie wszystkich ludzkich komórek. Jest blisko spokrewniona z L-argininą, aminokwasem warunkowo niezbędnym. ADMA zakłóca działanie L-argininy w produkcji tlenku azotu, substancji chemicznej kluczowej dla śródbłonka, a tym samym dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Asymetryczna dimetyloarginina powstaje w procesie metylacji białek, powszechnym mechanizmie potranslacyjnej modyfikacji białek. Reakcja ta jest katalizowana przez zestaw enzymów zwanych N-metylotransferazami białkowymi S-adenozylometioniny (metylazy białkowe I i II). Grupy metylowe przenoszone w celu utworzenia ADMA pochodzą z donora grupy metylowej - S-adenozylometioniny, będącej produktem pośrednim w metabolizmie homocysteiny. (Homocysteina jest ważnym związkiem chemicznym we krwi, ponieważ jest również markerem chorób sercowo-naczyniowych). Po syntezie ADMA migruje do przestrzeni pozakomórkowej, a następnie do osocza krwi.
Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) jest niebiałkowym L-alfa-aminokwasem, który należy do guanidyn i służy jako pochodna L-argininy. Ta dimetyloarginina działa jako endogenny inhibitor syntazy tlenku azotu (NOS) i działa jako biomarker dysfunkcji śródbłonka w różnych stanach patologicznych.
Zastosowanie
Asymetryczna dimetyloarginina jest wszechstronnym związkiem, który znajduje zastosowanie w badaniach biochemicznych i metabolomicznych.
Cechy i korzyści
  • Idealny do badań biochemicznych i metabolomicznych
  • Produkt o wysokiej czystości do zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)