311203
NG,NG-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride
A cell-permeable, reversible inhibitor of nitric oxide synthase in vitro (IC₅₀ = 2-3 µM) and in vivo.
Synonim(y):
ADMA, 2HCl, NG,NG-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
amorphous solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.N[C@@H](CCCN=C(N(C)C)N)C(=O)O
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
Klucz InChI
SYLNVYJOPZWPJI-ILKKLZGPSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
NOS in vitro
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Faraci, F.M., et al. 1995. Am. J. Physiol.269, H1522.
Gardiner, S.M., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 110, 1457.
Kotani, K., et al. 1992. J. Neurochem.58, 1127.
Vallance, P., et al. 1992. Lancet339, 572.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3