399250
NG-Hydroxy-L-arginine, Monoacetate Salt
Cell permeable. A key intermediate in the biosynthesis of nitric oxide by cNOS. NOHA can be efficiently oxidized to nitric oxide and citrulline by cytochrome P450 system.
Synonim(y):
NG-Hydroxy-L-arginine, Monoacetate Salt, NOHA, AcOH
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
siła działania
150 μM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C6H14N4O3.C2H4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-9-6(8)10-13;1-2(3)4/h4,13H,1-3,7H2,(H,11,12)(H3,8,9,10);1H3,(H,3,4)/t4-;/m0./s1
Klucz InChI
VYMCYRPQICLHKC-WCCKRBBISA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
liver and macrophage arginase
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Pufahl, R.A., and Marletta, M.A. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.193, 963.
Boucher, J.L., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.187, 880.
Stuehr, D.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 6259.
Wallace, G.C., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 528.
Zembowicz, A., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 11172.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3