Kluczowe dokumenty
WH0003558M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL2 antibody produced in mouse
clone 3C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IL2, Anti-TCGF, Anti-interleukin 2, Anti-lymphokine
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL2(3558)
Opis ogólny
Interleukina 2 (IL2) jest syntetyzowana przez immunoregulacyjne limfocyty T pomocnicze. IL2 składa się z trzech podjednostek, z których podjednostka beta ma kluczowe znaczenie dla sygnalizacji za pośrednictwem receptora. Gen IL2 znajduje się na ludzkim chromosomie 4q27.
Immunogen
Białko rekombinowane IL2 (NP_000577, 21 a.a. ~ 153 a.a.).
Sekwencja
MAPTSSSTKKTQLQLEHLLDLQMILNGINNYKNPKLTRMLTFKFYMPKKATELKHLQCLEEELKPLEEVLNLAQSKNFHLRPRDLISNINVIVLELKGSETTFMCEYADETATIVEFLNRWITFSQSIISTLT
Działania biochem./fizjol.
Interleukina 2 (IL2) promuje rozwój supresorowych komórek regulatorowych T. IL2 odgrywa kluczową rolę w odporności przeciwnowotworowej. IL2 destabilizuje połączenia adhezyjne i reorganizację cytoszkieletu, powodując zwiększoną przepuszczalność komórek śródbłonka.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polymorphisms and haplotypes of the interleukin 2 gene are associated with an increased risk of gastric cancer. The possible involvement of Helicobacter pylori
Melchiade, et al.
Cytokine, 96 (2017)
The main function of IL-2 is to promote the development of T regulatory cells
Malek, Th, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 74(6) (2003)
Novel association in chromosome 4q27 region with rheumatoid arthritis and confirmation of type 1 diabetes point to a general risk locus for autoimmune diseases
Zhernakova A, et al.
American Journal of Human Genetics, 81(6), 1284-1288 (2007)
The IL-2 receptor complex: its structure, function, and target genes
Minami, Y, et al.
Annual Review of Immunology, 11(1) (1993)
Linyi Zhang et al.
Cell & bioscience, 4, 51-51 (2014-01-01)
Naturally occurring regulatory T cells (Tregs) play a pivotal role in the maintenance of self-tolerance due to their intrinsic immunosuppressive activity. Currently, a number of human clinical trials are being conducted to investigate the roles of Tregs in treating various