GE28-9893-31
HiLoad® 16/600 Superdex® 30 pg
Cytiva 28-9893-31, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 34 μm avg. part. size
About This Item
Polecane produkty
Materiały
bed support (polyamide)
glass column
polypropylene fiber (reinforced glass)
masa cząsteczkowa
<10000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9893-31
Parametry
<1.0 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.3 Mpa (42 psi)
objętość złoża
120 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 16 mm
Matryca
agarose dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
3-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wysoka rozdzielczość przy krótkich czasach pracy i dobrym odzysku.
- Wysoka wydajność przy dużych natężeniach przepływu.
- Separacje mogą być skalowane do poziomów produkcyjnych.
- Wstępnie zapakowane dla wygody i powtarzalności.
- Złączki 1/16" do wygodnego podłączania do systemów 6259.
Przydatność
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Zrozumienie spadku ciśnienia w systemach chromatograficznych ma kluczowe znaczenie dla optymalnej funkcjonalności różnych części systemu.
Pressure is generated by the flow through the chromatographic system. For optimal chromatography functionality, it is important to understand the principle of the pressure drop over the different parts of a system.
Protokoły
Superdex from GE Healthcare are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
Samples for chromatographic purification should be clear and free from particulate matter. Simple steps to clarify a sample before beginning purification will avoid clogging the column, can reduce the need for stringent washing procedures, and can extend the life of the chromatographic medium.
Zapewnia czystość próbki chromatograficznej, aby uniknąć zatykania kolumny, zmniejszyć potrzebę płukania i przedłużyć żywotność kolumny do oczyszczania.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE28-9893-31 | 4061838214959 |