Kluczowe dokumenty
GE28-4112-12
HITRAP® AVB SEPHAROSE HP
Cytiva 28-4112-12, 1 ea of 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
opakowanie
1 ea of 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4112-12
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-12
Zakres roboczy
3-10
pojemność
012 genecopies mL binding capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
AVB Sepharose High Performance to podłoże o powinowactwie do wirusów związanych z adenowirusami. Umożliwia oczyszczanie wirusów związanych z adenowirusami w jednym etapie z wysoką czystością i doskonałą wydajnością. Ma udowodnione powinowactwo do wirusów związanych z adeno z podklas 1, 2, 3 i 5, ale oczekuje się, że będzie miał powinowactwo do większości innych podklas wirusów związanych z adeno. Ligand jest fragmentem 14 kD z przeciwciała jednołańcuchowego, wyrażonego w drożdżach.
Cechy i korzyści
  • Jednoetapowe oczyszczanie wirusów związanych z adenowirusami
  • Środek powinowactwa o wysokiej selektywności i niskim wiązaniu tła
  • Duża powierzchnia zapewniająca zwiększoną pojemność
  • Dostępne wstępnie zapakowane kolumny HiTrap do prostej obsługi za pomocą strzykawki, pompy lub systemu chromatograficznego
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
Aby wyświetlić certyfikat analizy tego produktu, należy odwiedzić stronę www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to purify or remove viruses with a Capto DeVirS, AVB Sepharose High Performance from GE Healthcare.
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE28-4112-124061834074748