Kluczowe dokumenty
GE17372211
HiTrap® Capto AVB
pkg of 5 × 1 mL, Cytiva 17372211
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NB.21
opakowanie
pkg of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17372211
Parametry
4 mL/min max. flow rate
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Capto AVB jest oparty na sztywnej matrycy bazowej, zapewniającej doskonałe właściwości ciśnieniowo-przepływowe w produkcji AAV. Możliwość pracy z wyższymi prędkościami przepływu i wysokościami złoża zwiększa elastyczność projektowania procesu i pozwala na zwiększenie wydajności.
Cechy i korzyści
  • Skuteczne oczyszczanie AAV kilku podklas metodą chromatografii powinowactwa
  • Wstępnie zapakowane kolumny 799 do łatwego badania przesiewowego i wygodnego opracowywania procesów, a także oczyszczania na małą skalę
  • Wysoka selektywność i doskonała skalowalność
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)