Kluczowe dokumenty
GE28-4112-11
HITRAP® AVB SEPHAROSE HP
Cytiva 28-4112-11, pack of 5x1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 5x1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4112-11
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-12
Zakres roboczy
3-10
pojemność
1012 genecopies mL binding capacity
Opis ogólny
AVB Sepharose High Performance to podłoże o powinowactwie do wirusów związanych z adenowirusami. Umożliwia oczyszczanie wirusów związanych z adenowirusami w jednym etapie z wysoką czystością i doskonałą wydajnością. Ma udowodnione powinowactwo do wirusów związanych z adeno z podklas 1, 2, 3 i 5, ale oczekuje się, że będzie miał powinowactwo do większości innych podklas wirusów związanych z adeno. Ligand jest fragmentem 14 kD z przeciwciała jednołańcuchowego, wyrażonego w drożdżach.
Cechy i korzyści
  • Jednoetapowe oczyszczanie wirusów związanych z adenowirusami
  • Środek powinowactwa o wysokiej selektywności i niskim wiązaniu tła
  • Duża powierzchnia zapewniająca zwiększoną pojemność
  • Dostępne wstępnie zapakowane kolumny HiTrap do prostej obsługi za pomocą strzykawki, pompy lub systemu chromatograficznego
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 4 do 8 °C. (20% etanolu)
Komentarz do analizy
Aby wyświetlić certyfikat analizy tego produktu, należy odwiedzić stronę www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE28-4112-114061834074731