Kluczowe dokumenty
GE18-1442-01
Sigma-Aldrich
Sprzęt do pakowania HR 16
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Opis ogólny
Urządzenie do pakowania HR 16 jest przeznaczone do wydajnego pakowania kolumn Cytiva High Resolution (HR) o średnicy 16 mm. Złącze 16/16 łączy kolumnę HR 16 ze zbiornikiem pakującym, rurką chromatograficzną HR 16/30. Rurka z kołnierzem jest podłączona do wewnętrznego elementu końcowego. Rurka chromatograficzna uszczelnia się na wewnętrznej części końcowej, a płaszcz ochronny jest utrzymywany na miejscu przez złącze 16/16 i zewnętrzną część końcową. Materiały, z których wykonane jest opakowanie, to fluoroplastik, fluororubber i szkło.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)