Kluczowe dokumenty
GE28-9042-76
illustra Tissue Mini (250)
Cytiva 28-9042-76, sufficient for 250 purifications
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.55
zastosowanie
sufficient for 250 purifications
opakowanie
pkg of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9042-76
pojemność
>35 μg binding capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tissue and cells genomicPrep Mini Spin Kit jest przeznaczony do szybkiej ekstrakcji i oczyszczania genomowego DNA (gDNA) o wysokiej masie cząsteczkowej z tkanek zwierzęcych i kultur komórkowych ssaków, w zaledwie 90 minut dla tkanek i 45 minut dla komórek, przy użyciu kolumn wirowania DNA.
Genomowe DNA ludzi i zwierząt znajduje się w chromosomach i jest znacznie dłuższe i ma wyższą masę cząsteczkową niż plazmidowe DNA. Genomowe DNA jest kodem genomu i to właśnie ono jest potrzebne do sekwencjonowania genomu.
Do sekwencjonowania pożądane jest, aby zastosowana technika ekstrakcji genomowego DNA pozwalała na pobranie nienaruszonego genomowego DNA w możliwie najdłuższych fragmentach. Format zestawu może pomóc w standaryzacji procedur stosowanych do przygotowania próbek genomowego DNA z tkanek i komórek do analizy.
Aby zminimalizować występowanie ścinania DNA podczas ekstrakcji, zestaw Tissue and cells genomicPrep Mini Spin Kit zawiera roztwór lizujący z proteinazą K w celu delikatnego uwolnienia genomowego DNA z tkanek lub komórek, w tym ludzkiego genomowego DNA.
Zestaw może być stosowany do izolacji DNA z różnych typów tkanek, takich jak wątroba, nerki i ogony myszy, z wydajnością od 0,5 do 1,5 μg genomowego DNA na mg tkanki. Zestaw konsekwentnie generuje oczyszczone genomowe DNA o gęstości optycznej A260/A280 na poziomie 1,8 lub wyższym.
Wytworzone gDNA może być następnie dalej analizowane w PCR, do genotypowania SNP i projektów sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
Cechy i korzyści
  • Szybka procedura pozwala uzyskać gDNA o wysokiej masie cząsteczkowej przy minimalnym ścinaniu.
  • Zdolna do oczyszczania do 1,5 µg/mg tkanki z zakresu próbek wejściowych od 5 do 5NA mg i do 4NA µg genomowego DNA na 5 x 1NA.6 komórek w zależności od typu komórek.
  • Całkowity czas ekstrakcji DNA został znacznie skrócony do 9NA min.
  • Wytwarza wysokiej jakości genomowe DNA o wysokiej masie cząsteczkowej i mniejszej degradacji.
  • Zweryfikowany w typowych zastosowaniach.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
illustra is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Opis typowych problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania genomowego DNA
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protokoły
This page shows genomic DNA purification from sample applied to FTA cards from GE Healthcare.
This page shows Genomic DNA purification using illustra™ genomicPrep Midi Flow Kits from GE Healthcare.
This page shows Genomic DNA purification using illustra™ genomicPrep Mini Spin Kits from GE Healthcare.
Nucleic Acid Sample Preparation Methodology