GE17371610
HiTrap Capto MMC ImpRes, 5X1 ML
Cytiva 17371610, 40 μm avg. part. size (median particle size of the cumulative volume distribution)
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
Polecane produkty
ligand
(Multimodal strong anion exchanger)
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17371610
Matryca
high-flow agarose
śr. rozm. cząst.
40 μm (median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-12
pojemność
60-90 mg Mab/ml binding capacity
Opis ogólny
Multimodalna funkcjonalność Capto MMC ImpRes zapewnia inną selektywność w porównaniu z tradycyjnymi kolumnami jonowymiennymi i wiąże białka o wysokiej lub niskiej sile jonowej.
Zanieczyszczenia, takie jak DNA, białka komórek gospodarza (HCP), wymyte białko A i agregaty, są skutecznie usuwane, dzięki czemu Capto MMC ImpRes jest doskonałym wyborem do oczyszczania MAb i innych biomolekuł o wysokiej zawartości agregatów.
Capto MMC ImpRes może być zwykle stosowany w początkowym etapie polerowania w procesach oczyszczania MAb, a także do polerowania fragmentów przeciwciał, takich jak przeciwciała domenowe (DAbs).
Zanieczyszczenia, takie jak DNA, białka komórek gospodarza (HCP), wymyte białko A i agregaty, są skutecznie usuwane, dzięki czemu Capto MMC ImpRes jest doskonałym wyborem do oczyszczania MAb i innych biomolekuł o wysokiej zawartości agregatów.
Capto MMC ImpRes może być zwykle stosowany w początkowym etapie polerowania w procesach oczyszczania MAb, a także do polerowania fragmentów przeciwciał, takich jak przeciwciała domenowe (DAbs).
Cechy i korzyści
HiTrap Capto MMC ImpRes to gotowa do użycia kolumna wstępnie zapakowana w słaby multimodalny nośnik kationowymienny BioProcess Capto MMC ImpRes do badań przesiewowych i oczyszczania białek na małą skalę przy użyciu chromatografii jonowymiennej (IEX).
- Wysoka wydajność osiągana dzięki kulkom o wysokiej rozdzielczości i selektywności liganda.
- Umożliwia zastosowanie podejścia platformowego do rozwoju procesu MAb.
- Charakteryzuje się szerokim zakresem pH/soli.
- Kolumny do badań przesiewowych selektywności, wiązania i warunków elucji, a także do oczyszczania na małą skalę.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)