Kluczowe dokumenty
03-198
Sigma-Aldrich
RIPAb+ IGF2 białko wiążące mRNA 3 - przeciwciało i zestaw primerów zweryfikowane metodą RIP
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
IGF II mRNA binding protein 3, IGF-II mRNA-binding protein 3, IGF2 mRNA-binding protein 3, KH domain containing protein overexpressed in cancer, KH domain-containing protein overexpressed in cancer, VICKZ family member 3, insulin-like growth factor 2 mRN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
canine, mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
producent / nazwa handlowa
RIPAb+
Upstate®
metody
RIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... IGF2BP3(10643)
Opis ogólny
Przeciwciała RIPAb+ są oceniane przy użyciu testu immunoprecypitacji białka wiążącego RNA (RIP). Każdy zestaw przeciwciał RIPAb+ zawiera ujemne przeciwciało kontrolne w celu zapewnienia swoistości reakcji RIP i jest weryfikowany pod kątem koimmunoprecypitacji RNA związanego specyficznie z immunoprecypitowanym białkiem wiążącym RNA będącym przedmiotem zainteresowania. W stosownych przypadkach zestaw RIPAb+ zawiera również startery kontrolne do ilościowego RT-PCR (startery RIP) w celu biologicznego potwierdzenia wyników IP poprzez udaną ko-precypitację określonych docelowych RNA, takich jak informacyjny RNA. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów RIP podczas stosowania przeciwciała w ich kontekście eksperymentalnym. Jeśli nie dostarczono testu specyficznego dla celu, zestaw RIPAb+ jest walidowany przy użyciu zautomatyzowanego testu opartego na mikroprzepływach poprzez wzbogacenie wykrywalnego RNA w stosunku do kontrolnej immunoprecypitacji.
Białko wiążące mRNA IGF2 3 zawiera kilka domen KH, które są ważne w wiązaniu RNA i wiadomo, że biorą udział w syntezie i metabolizmie RNA.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje białko 3 wiążące mRNA IGF2 na C-końcu.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu białku 3 wiążącemu mRNA IGF2 na C-końcu i wokół niego.
Zastosowanie
Immunoprecypitacja z lizatu RIP:
Reprezentatywne dane partii.
Lizat RIP z komórek HeLa (~2 X 10E7 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji przy użyciu 5 µg normalnej króliczej IgG (nr kat. PP64B) lub 5 µg przeciwciała przeciwko białku 3 wiążącemu mRNA IGF2 (nr kat. CS207310). Dziesięć procent wytrąconych białek (pas 1: królicze IgG, pas 2: białko 3 wiążące mRNA IGF2) rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na nitrocelulozę i wysondowano przeciwciałem przeciwko białku 3 wiążącemu mRNA IGF2 (nr kat. CS207310, 1:1000). Białka wizualizowano przy użyciu zestawu One-Step IP-Western (GenScript nr kat. L00231) Strzałka wskazuje białko wiążące mRNA IGF2 3. Dolne pasmo w pasie 2 odpowiada izoformie 2.
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Lizat komórek HEK293 rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na membrany PVDF i sondowano za pomocą IGF2BP3, rozcieńczenie (1:2000). Białka uwidoczniono przy użyciu anty-Rabbit osiołka sprzężonego z HRP przy użyciu systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje IGF2BP3 (~64 kDa).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Metabolizm RNA i białka wiążące
Zestaw RIPAb+ IGF2 mRNA-binding protein 3 -RIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Opakowanie
10 testów w zestawie. Zalecane użycie: ~5 μg przeciwciała na RIP (w zależności od kontekstu biologicznego).
Jakość
RNA Binding Protein Immunoprecipitation:
Representative lot data.
RIP Lysate prepared from HepG2 cells (2 X 10E7 cell equivalents per IP) were subjected to immunoprecipitation using 5 µg of either a normal Rabbit IgG or 5 µg of Anti-IGF2 mRNA-binding protein antibody and the Magna RIP® RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (Cat. # 17-700).
Successful immunoprecipitation of IGF2 mRNA-binding protein 3-associated RNA was verified by qPCR using RIP Primers IGF2, (Figure 1).
Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano 64 kDa. Przewiduje się, że reaguje krzyżowo ze wszystkimi izoformami IGF2BP3.
Postać fizyczna
Anty-IGF2 białko wiążące mRNA 3 (królicze poliklonalne). Jedna fiolka zawierająca 75 μl oczyszczonego przez powinowactwo króliczego przeciwciała poliklonalnego w PBS z 0,09% azydkiem sodu i 30% glicerolem. Przechowywać w temperaturze -20°C. Stężenie: 0,7 mg/ml
Normalne królicze IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 μg króliczej IgG w 125 μl buforu do przechowywania zawierającego 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
RIP Primer IGF2, część nr CS207311.
Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego mRNA IGF2. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GCG GCT TCT ACT TCA GCA G
REV: CAG GTG TCA TAT TGG AAG AAC
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Zawiera kontrolę ujemną, normalne królicze przeciwciało IgG i startery kontrolne specyficzne dla cDNA ludzkiego IGF2.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhenzhen Wang et al.
EBioMedicine, 41, 357-369 (2019-02-25)
The cross-talk between RNA binding proteins (RBPs) and microRNAs (miRNAs) in the regulation of gene expression is a complex process. Here, we describe a new mode of regulation of TRIM25 expression mediated by an antagonistic interplay between IGF2BP3 and miR-3614-3p.