Kluczowe dokumenty
GE28-9269-78
HiScreen Capto Q
Cytiva 28-9269-78
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9269-78
Parametry
44 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HiScreen Capto Q to kolumna wypełniona nowoczesną żywicą anionowymienną, łącząca szybkość i pojemność. Odpowiednia do opracowywania procesów. Niewielka objętość kolumny wynosząca 4,7 ml i wysokość złoża wynosząca 10 cm sprawiają, że kolumny HiScreen są doskonałym narzędziem do optymalizacji metod, sprawdzania parametrów, testowania odporności i wygodnego skalowania. Prędkości płynu procesowego mogą być stosowane, ponieważ wysokość złoża 10 cm zapewnia wystarczający czas przebywania. Wyniki mogą następnie służyć jako podstawa do liniowego skalowania procesu.
Żywica Cytiva łączy czwartorzędowy amonowy (Q) silny wymieniacz anionowy z chemicznie zmodyfikowaną, wysokoprzepływową matrycą agarozową. Sztywna matryca agarozowa zapewnia większą sztywność cząstek bez uszczerbku dla wielkości porów, co pozwala na dużą objętość złoża i oczyszczanie lepkich próbek przy dużych prędkościach przepływu. Wysoką dynamiczną zdolność wiązania uzyskuje się dzięki przedłużaczowi powierzchni dekstranu, który pokrywa matrycę agarozową. Wysoka zdolność wiązania żywicy, wysokie natężenie przepływu i niskie ciśnienie wsteczne skracają czas cyklu procesu i poprawiają wydajność w skali procesu.
Cechy i korzyści
  • Wstępnie zapakowany z żywicą do chromatografii anionowymiennej Capto Q.
  • Wygodna optymalizacja metody i kontrola parametrów dzięki wysokości złoża wynoszącej 10 cm.
  • Kolumny te można łatwo łączyć szeregowo, aby zwiększyć wysokość złoża do 20 cm.
  • Szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki i buforu dzięki małej objętości złoża.
  • Kolumny BioProcess wypełnione tą samą żywicą chromatograficzną i wykorzystujące tę samą liniową prędkość płynu mogą dawać skalowalne, powtarzalne wyniki.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)