Kluczowe dokumenty
GE17-5478-14
HiScreen Capto L
Cytiva 17-5478-14
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
opakowanie
pkg of 4.7 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5478-14
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Parametry
44 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
rigid, highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
Zakres roboczy
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Cechy i korzyści
  • Suitable for the capture of a wide range of antibody fragments such as Fabs, dAbs, and single-chain fragment variable (scFv) .
  • High binding capacity, low ligand leakage, and selectivity for a broad range of antibody fragments reduces process time and amount of resin.
  • Enables a platform approach to antibody fragment purification.
  • Excellent productivity, process economy, and process design flexibility due to rigid matrix.
  • Hydrophilic base matrix ensures low levels of non-specific binding and low levels of host cell-derived impurities in the elution pool.
  • Fulfills industrial demands for security of supply, robust performance, and regulatory support.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)