GE17-5111-01
HiTrap® IGY Purification
Cytiva 17-5111-01, pack of 1 × 5 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
2-mercaptopyridine
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5111-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
macierz
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-13
working range
3-11
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Each column binds IgY from a one-quarter portion of egg yolk (approx. 100 mg IgY). For greater capacity, several columns may be connected in series.
- Packed with a thiophilic adsorption medium, the ligand, 2-merCaptopyridine is coupled to Sepharose™ High Performance.
- Recovery and purity of IgY are excellent.
- Can be operated with a liquid chromatography system such as ÄKTA® design.
- The top and bottom frits are manufactured from porous polyethylene
- Connectors for usage with different chromatography systems and other equipment are included
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Produkty
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.