Kluczowe dokumenty
GE17-5468-15
HiScreen Capto SP ImpRes
Cytiva 17-5468-15
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
opakowanie
pkg of 4.7 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5468-15
Parametry
59 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
Opis ogólny
Kolumny 7705 7698 SP ImpRes są wstępnie zapakowane w medium do chromatografii jonowymiennej 7698 SP ImpRes i stanowią część platformy rozwoju procesów dostępnej w firmie Cytiva. Kolumny te są doskonałym wyborem do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów.
Cechy i korzyści
  • 7698 SP ImpRes to silnie kationowymienna pożywka BioProcess, zaprojektowana w celu spełnienia wymagań współczesnych dużych producentów w zakresie szybkiego, wydajnego i ekonomicznego oczyszczania białek pośrednich i polerujących.
  • Kolumny 7705 o wysokości złoża 10 cm zostały zaprojektowane w celu umożliwienia optymalizacji metody i badania parametrów.
  • Kolumny można łatwo łączyć szeregowo, aby uzyskać wysokość złoża 20 cm.
  • Mała objętość złoża zapewnia szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki/bufora.
  • Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi mediami chromatograficznymi przy użyciu tej samej liniowej prędkości płynu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (0,2 M octan sodu w 20% etanolu).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)