Kluczowe dokumenty
EPM1194-9905
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, phenolic resin
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Właściwości
25 x 250 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
phenolic resin
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1194-9905 (Global)
dł. × szerokość
45.7 cm × 45.7 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platformy zaprojektowane dla wytrząsarek Eppendorf New Brunswick Innova 2100/40/40R/42/42R i Excella E24/E24R zapewniają bezpieczne i idealne dopasowanie.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)