SAB1305560
MONOCLONAL ANTI-ERK1/2 antibody produced in mouse
clone 784CT7.6.3, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ERK1, MAPK3, Mitogen-activated protein kinase 3, PRKM3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
784CT7.6.3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43136 Da
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1:1000
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK3(5595)
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)