Merck
56917
Millipore
Hybriscan D kit
Campylobacter, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonim(y):
Campylobacter 4495 D
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
Nazwa produktu
HybriScanD Campylobacter, suitable for microbiology, Rapid test system for the detection of Campylobacter
producent / nazwa handlowa
(HybriScan)
metody
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Campylobacter spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4495 D Campylobacter to system szybkich testów molekularnych do jakościowego wykrywania Campylobacter sp. Technologia opiera się na rRNA jako celu wykrywania z mikroorganizmu będącego przedmiotem zainteresowania za pomocą specyficznych sond wychwytujących i wykrywających metodą hybrydyzacji kanapkowej. RRNA zawarte w próbce jest wychwytywane w specyficznej płytce wiążącej mikrostudzienki przez specyficzną sondę wychwytującą. Oprócz sondy wychwytującej, sonda wykrywająca jest sprzężona z cząsteczką docelową. Wykrywanie opiera się na reakcji enzym-substrat, która generuje żółty kolor. Żółty kolor umożliwia bardzo czuły pomiar fotometryczny przy długości fali 450 nm.
Zastosowanie
4495 D Campylobacter jest stosowany do jakościowego wykrywania Campylobacter spp. takich jak C. jejunii, C. coli, C. lari i C. upsaliensis w żywności, napojach i wodzie.
Cechy i korzyści
  • Szybki, czuły, niezawodny
  • Specyficzny dla żywych komórek
  • Oszczędność czasu od 2 do 4 dni w porównaniu z testami opartymi na hodowli
  • Łatwa obsługa
  • Minimalne przygotowanie próbki
  • Wysoka przepustowość próbek przy użyciu 96-dołkowych mikropłytek
Informacje prawne
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Powiązane treści
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Szybkie badanie molekularne napojów, wody, ścieków i żywności pod kątem obecności mikroorganizmów