MTCR2700A
MTC™ Bio FlipTop™ Freezer Box With Hinged Lid
cardboard, assorted colors, to hold, 100 x cryovials, pkg of 5 ea
Synonim(y):
Pojemnik do przechowywania kriokomory, przechowywanie kriogeniczne, uchwyt pipety
About This Item
Polecane produkty
Materiały
assorted colors
cardboard
Właściwości
to hold 100 x cryovials
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio R2700-A
dł. × szer. × wys.
133 mm × 133 mm × 51 mm
Opis ogólny
Tektura nadająca się do recyklingu, z zewnętrzną powłoką odporną na płyny. 81-miejscowe, 3-calowe pudełko 12394 nadaje się do probówek o średnicy do 13 mm. 100-miejscowe, 3-calowe pudełko 12394 jest odpowiednie dla probówek o średnicy do 12 mm (akceptuje kriofiole do 4 ml). Pudełka są montowane w komplecie z przegrodami. Każde pudełko ma otwory spustowe na dnie i ponumerowane oznaczenia siatki w prawie każdym możliwym miejscu (góra, dół, boki).
Cechy i korzyści
- Dołączone pokrywy na zawiasach
- Niezawodna identyfikacja
- 5 1/4 x 5 1/4 x 2 cale
- Standardowy rozmiar, do istniejących stojaków
- Dostępne w 6 kolorach
- Pojedyncze lub tęczowe opakowania
- Na 81 lub 100 tubek
- Format 9×9 lub 10×10
- Kodowanie alfanumeryczne
- Góra, boki i dół
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)