EP5910705000
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 250 mL bottle, pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
for 250 mL bottle
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910705000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 400 mL round bucket
Opis ogólny
Adapter do probówek i butelek o różnych rozmiarach do użytku z rotorem Eppendorf S-4x400.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)