Kluczowe dokumenty
EP5920744003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 500 mL Corning® bottle, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
conical bottom
Właściwości
capacity 1 x 500 mL Corning® bottle
Holds 500 mL bottles
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920744003 (Global)
Parametry
4,200 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
160 mm
Średnica
98 mm
kompatybilność
for use with Universal-Large bucket
Opis ogólny
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)