EP5910760000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 500 mL conical tubes, pack of 2 ea
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Holds 500 mL tubes
for 500 mL conical tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910760000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Universal bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)