Kluczowe dokumenty
EP5825755006
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 30 mL tubes, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
flat bottom
Właściwości
Holds 30 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825755006 (Global)
Parametry
3,222 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
145 mm
Średnica
25 mm
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Opis ogólny
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)