EP5825748000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 14 mL tubes, pack of 2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottom
Właściwości
Holds 14 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825748000 (Global)
Parametry
3,214 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
117 mm
Średnica
17.5 mm
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5825748000-2EA | 4061835078615 |