Kluczowe dokumenty
EP5825736001
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
round bottom
Właściwości
capacity 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes,
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825736001 (Global)
Parametry
3,061 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
119 mm
Średnica
16 mm
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Opis ogólny
Adaptery probówek do rotora Eppendorf S-4-104.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)