EP5820722002
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 35 mL tube, pack of 2
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
capacity 1 x 35 mL tube
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820722002 (Global)
Parametry
16,161 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
metody
centrifugation: suitable
Średnica
29 mm
kompatybilność
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5820722002-2EA | 4061835078936 |