Kluczowe dokumenty
EP5820729007
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 7 - 17 mL tube, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 1 x 7 - 17 mL tube
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820729007 (Global)
Parametry
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
123 mm
Średnica
17.5 mm
kompatybilność
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Opis ogólny
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG