Kluczowe dokumenty
EP5820728000
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 5.5 - 10 mL tube, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 1 x 5.5 - 10 mL tube
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820728000 (Global)
Parametry
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
metody
centrifugation: suitable
Średnica
16 mm
kompatybilność
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Opis ogólny
2 x adapters, each for 1 round-bottom tube 5.5 – 10 mL. Can also be used with Eppendorf rotor FA-6x50.
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)