Key Documents
EP5490036000
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-24-12, non aerosol tight, to hold, 24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 24 x 12 x 67 -100 mm
to hold 24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5490036000 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG