Kluczowe dokumenty
SYNS391656
8629 wysokopróżniowy podwójny ukośny szklany kranik
bore 4 mm, stem O.D. 10 mm, Plug Size: 16.2/56
Synonim(y):
Synthware S391656
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
S391656
otwór
4 mm
śr. zewn. trzonu
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szklany korek 8629 posiada zatyczkę z litego szkła. Lufa i korek są precyzyjnie szlifowane, a na lufie i korku znajdują się odpowiednie numery. Ze sprężyną utrzymującą stałe ciśnienie i klipsem.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)