EP5427746005
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
holds 1 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, small rotor bore
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427746005 (Global)
Parametry
6,237 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Średnica
17.5 mm
kompatybilność
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5427746005-2EA | 4061835078554 |